Silica gel, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh for column chromatography, J.T.Baker®
Catalogus # 3414-01
Leverancier: Avantor
CAS-nummer:
Specificaties
- Pack type:Glass bottle, amber, wide mouth
- Pk:500 g
- Seq:3645
Specificaties
Specificatie testresultaten
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Toluene Absorption:Passes Test
- Loss on Ignition:≤ 10.0 %
- Alcohol-Ether Soluble Substances:≤ 0.10 %
- Bulk Density (g/cc), For Information Only:= 15 %
- Mesh - On U.S. No. 60 Sieve:≤ 15 %
- Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve:≤ 15 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:60.08 g/mol
Kokend Pt:2230 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:1710 °C
Temperatuur bij opslag:Ambient
BEREIKEN:01-2119379499-16
CAS-nummer:63231-67-4
:112926-00-8
Formule:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232