Cuves à usage unique
Marketsource
Supplier: SARSTEDT
Jump to:
About this item
Cuves UV transparentes et à usage unique conçues pour les analyses photométriques.
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et de protéines.
Packaging: Dans une boîte en Styromousse.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Cuves UV transparentes et à usage unique conçues pour les analyses photométriques.
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et de protéines.
Packaging: Dans une boîte en Styromousse.
Product Family Options
Product Information
- DésignationTypeHauteurÉpaisseur de baseVolumeTrajet optiqueMatière fenêtreAvailabilityPrice
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Micro-cuvettes avec capuchons rougesMicro45 mm12 mm50 µl10 mmPlastiqueLog in for availability1 * 400 ST261,14 €Specifications:MarketsourceMarketsource