VWR® Q Path® Adhesion Slides
Supplier: LABONORD
Certificates
About this item
Ces lames sont utilisées pour le diagnostic de cellules en suspension et d'échantillons de tissu.
- Stockage dans un endroit avec une température stable
- Stockage dans un endroit avec un faible niveau d'humidité
Pour applications de diagnostic in vitro (DIV).
Certifications: EN 375:2001. ISO 8037/1.