ContactUsLinkComponent
HPLC columns, SUPELCOSIL™, ABZ+Plus, Supelco®
HPLC columns, SUPELCOSIL™, ABZ+Plus, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
HPLC columns, SUPELCOSIL™, ABZ+Plus, Supelco®
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 59194C30
  • 59179.
  • 59194.
  • 59196.
  • 59197.
  • 57917.
  • 59535-U
  • 59534-U
  • 59197C30
  • 59197C40
  • 59605.
  • 59604.
  • Carbon load:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • 2 - 7,5
  • Surface area:
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • Temperature limit:
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • USP code:
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60
  • L60