Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage boxes

Storage boxes

Supplier:   MARIENFELD
Storage boxes
Supplier:  MARIENFELD
Certificates
Storage boxes

2 Options Available Below

Product Details & Documents

Plastic boxes for microscope slides.

  • Dust-tight securely snap-on lid
  • Enclosed index card
  • Numbered slots inside

Designed for the safe storage of slides during transport.

Slide size: 76×26 mm

Product Family Options

Product Information

  • Colour
    Material
    No. of slides
    W×D×H
    Availability
    Price
  • MARI5620020
    Storage boxes
    Storage boxes
    Grey
    PS
    25
    97×83×39 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - 85,40 €
    85,40 €
    1 * 4 ST
       85,40 €

  • MARI5620028
    Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid
    Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid
    White
    ABS
    50
    — mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,00 €
    16,00 €
    1 * 1 ST
       16,00 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.