Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups for analysers
Sample cups for analysers
Supplier:   DELTALAB
Sample cups for analysers
Supplier:  DELTALAB
Certificats
Sample cups for analysers
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Cups made of PS.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacity
    Height
    Ext.Ø
    Packed
    Availability
    Price
  • DELT910022
    For Technicon analysers, with PE cap
    For Technicon analysers, with PE cap
    2,00 ml
    24,90 mm
    13,75 mm
    Bag of 1000, 10 bags/case
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - 304,00 €
    304,00 €
    1 * 10.000 ST
       304,00 €
  • DELT900020
    For Hitachi analysers, without cap
    For Hitachi analysers, without cap
    2,50 ml
    38,0 mm
    16,75 mm
    Bag of 1000, 6 bags/case
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6.000 ST
    1 * 6.000 ST - 240,00 €
    240,00 €
    1 * 6.000 ST
       240,00 €