Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Fournisseur:  Ansell
Certificats
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-676 / 37-695
Fournisseur:  Ansell

Spécifications

  • Catalog No:
  • ANSE37-676/8
  • ANSE37-676/7
  • ANSE37-676/11
  • ANSE37-695/8
  • ANSE37-695/7
  • ANSE37-695/11
  • ANSE37-676/10
  • ANSE37-676/9
  • ANSE37-695/10
  • ANSE37-695/9
  • Model:
  • 37-676
  • 37-676
  • 37-676
  • 37-695
  • 37-695
  • 37-695
  • 37-676
  • 37-676
  • 37-695
  • 37-695
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Reversed lozenge
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101A)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Spécifications

Frequently Bought Together