Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Dynamometer

30 g, 1 g, 60 mm
N° de catalogue BREU14612
Fournisseur:   BREUKHOVEN
Dynamometer
N° de catalogue BREU14612
Fournisseur:  BREUKHOVEN
Dynamometer

30 g, 1 g, 60 mm

Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Range:
    30 g
  • Length:
    60 mm
  • Seq:
    01
  • Readability:
    1 g
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.