Saffron, Q Path®
Plastic bottle, 10 g
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Dye which can be used for HES histological staining. This product is not IVD registered.
Synonyms: C.I. 75100
- CAS Number:84604-17-1
- Molecular Weight:976.96 g/mol
- EINECS:283-295-0
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:10 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



