Orthophosphoric acid 1.5 mol/l (4.5 N) for analysis of nitrite
Leverancier: Bernd Kraft
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7664-38-2
:
Formule:H₃PO₄
MDL-nummer:MFCD00011340
:98 g/mol
Temperatuur bij opslag:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS07
Frequently Bought Together