Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Supplier:   Hach
Test kits, drop count tests
Supplier:  Hach
Certificates
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
24 Options Available Below
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
  • Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
  • Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
  • Réactifs fournis avec le kit
Caution: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Product Family Options
Test kits
Product Information
  • Désignation
    Plage de mesure
    Tests par set
    Cdt
    Availability
    Price
  • Alkalinity, model AL-TA
    385 - 8500 mg/l
    100
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 105,00 €
    105,00 €
    1 * 1 KIT
       105,00 €
  • Ascorbic acid, model ASC-1
    10 - 200 mg/l
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 179,00 €
    179,00 €
    1 * 1 KIT
       179,00 €
  • Carbon dioxide, model CA-23
    1,25 - 25, 2 - 40 and 5 - 100 mg/l
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 100,00 €
    100,00 €
    1 * 1 KIT
       100,00 €
  • Chloride, model 8-P, use silver nitrate titrant
    5 - 100 mg/l Cl-
    20 - 400 mg/l Cl-
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 113,00 €
    113,00 €
    1 * 1 KIT
       113,00 €
  • Chloride, model CD-51
    500 - 10000 mg/l Cl-
    5000 - 100000 mg/l Cl-
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 260,00 €
    260,00 €
    1 * 1 KIT
       260,00 €
  • Chlorine (Total), model CN-65
    1 - 20 mg/l
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 1 KIT
       202,00 €
  • Chromium, model CH-14
    50 - 1000 mg/l Cr(6+)
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 153,00 €
    153,00 €
    1 * 1 KIT
       153,00 €
  • Dissolved oxygen, model OX-2P
    1 to 20 mg/l O₂
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 184,00 €
    184,00 €
    1 * 1 KIT
       184,00 €
  • Formaldehyde, model FM-1
    0,5 - 10%
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 184,00 €
    184,00 €
    1 * 1 KIT
       184,00 €
  • Hydrogen peroxide, model HYP-1
    1 - 10 mg/l
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 170,00 €
    170,00 €
    1 * 1 KIT
       170,00 €
  • Hypochlorite, model CN-HR
    50000 - 150000 mg/l
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 226,00 €
    226,00 €
    1 * 1 ST
       226,00 €
  • Sulphiite, model SU-5
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 206,00 €
    206,00 €
    1 * 1 KIT
       206,00 €
  • Total hardness, model 5-B
    17 - 510 mg/l
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 41,50 €
    41,50 €
    1 * 1 KIT
       41,50 €
  • Total hardness, model 5-EP
    17 - 510 mg/l
    100
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 67,10 €
    67,10 €
    1 * 1 KIT
       67,10 €
  • Total hardness, model HA-71A
    1 - 20 mg/l
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 1 KIT
       139,00 €
  • Acidity, Model AC-6
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 1 KIT
       110,00 €
Replacement reagent set
Product Information
  • Désignation
    Plage de mesure
    Tests par set
    Cdt
    Availability
    Price
  • Chloride reagent set for 8-P, drop count titration, set includes chloride 2 indicator powder pillows and silver nitrate titrant (0,0493 N titrant)
    1 SET
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 108,00 €
    108,00 €
    1 * 1 SET
       108,00 €
  • Chlorine (total) reagent set for CN-21P, includes sulfamic acid powder pillows, potassium iodide powder pillows and sodium thiosulfate standard solution (0,0246 N)
    1 SET
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 117,00 €
    117,00 €
    1 * 1 SET
       117,00 €
  • Hardness 3 solution, 100 ml MDB
    100 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 26,30 €
    26,30 €
    1 * 100 mL
       26,30 €
  • Sulphite reagent set for SU-5 kit, includes sulphamic acid powder pillows, sulphite 1 reagent powder pillows and sulphite 3 solution
    up to 200 mg/l SO₃
    1 SET
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 137,00 €
    137,00 €
    1 * 1 SET
       137,00 €
  • Sulfite 3 reagent, 100 ml MDB
    100 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 19,80 €
    19,80 €
    1 * 100 mL
       19,80 €
  • Carbon dioxide, reagent set for model CA-23, drop count titration, set includes phenolphthalein indicator solution and sodium hydroxide standard solution (0,01 N).
    1 KIT
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 42,50 €
    42,50 €
    1 * 1 KIT
       42,50 €
Standards
Product Information
  • Désignation
    Plage de mesure
    Tests par set
    Cdt
    Availability
    Price
  • Sodium thiosulfate standard solution, stabilized, 0,00246 N, 100 ml marked dropping bottle
    100 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 26,90 €
    26,90 €
    1 * 100 mL
       26,90 €
  • Sodium thiosulfate standard solution, stabilised, 0,00246 N, 500 ml bottle
    500 mL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 49,80 €
    49,80 €
    1 * 500 mL
       49,80 €