Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks with screw cap
Erlenmeyer flasks with screw cap
Supplier:   Kavalier
Erlenmeyer flasks with screw cap
Supplier:  Kavalier
Certificats
Erlenmeyer flasks with screw cap
Erlenmeyer flasks with screw cap
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, clear, with teflon lined blue PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Cap temperature resistant up to 140 °C.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacity
    Height
    Ext.Ø
    Thread
    Availability
    Price
  • 100 ml
    100 mm
    64 mm
    GL 25
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 443,00 €
    443,00 €
    1 * 10 ST
       443,00 €
  • 1000 ml
    215 mm
    131 mm
    GL 32
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 466,00 €
    466,00 €
    1 * 10 ST
       466,00 €