
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:81-08-3
:
Formule:C₇H₄O₄S
MDL-nummer:MFCD00005879
:184.17 g/mol
Kokend Pt:184…186 °C (18 mmHg)
Smelten Pt:∼ 120 °C
Temperatuur bij opslag:Ambient
EINECS:201-322-6
:GHS07
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together