Funnels, with short stem, PP
110 mm, 14 mm, 150 mm
Catalog # SEMA0221
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Funnels, made of PP, translucent, with slim stem.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Autoclavable
Specifications
- Funnel O-Ø:150 mm
- Stem O-Ø:14 mm
- Stem length:110 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



