Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Non return valves

Non return valves

Non return valve with FKM valve disc, HDPE, 6 - 9 mm ID, max. 2 bar
Catalog # VITL78593
Supplier:   VITLAB
Non return valves
Catalog # VITL78593
Supplier:  VITLAB
Non return valves
Non return valves

Non return valve with FKM valve disc, HDPE, 6 - 9 mm ID, max. 2 bar

Price
70,90 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These non return valves are made from HDPE.

Specifications
  • Description:
    Non return valve with FKM valve disc
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    01
  • Tubing size:
    6 - 9 mm ID
  • Pressure:
    max. 2 bar
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.