ContactUsLinkComponent
Centrifugal filters, Amicon Ultra-2 ml
 :  Merck
undefined
Centrifugal filters, Amicon Ultra-2 ml
 :  Merck
  • Catalog No:
  • MILFUFC201024
  • MILFUFC210024
  • MILFUFC205024
  • MILFUFC203024
  • MILFUFC200324
  • Filtration area:
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • 1 cm²
  • Max. RCF:
  • 4000/7500 ×g
  • 4000/7500 ×g
  • 4000/7500 ×g
  • 4000/7500 ×g
  • 4000/7500 ×g
  • Dead volume:
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • Ø×H:
  • 15,9×119 mm
  • 15,9×119 mm
  • 15,9×119 mm
  • 15,9×119 mm
  • 15,9×119 mm
  • Sample volume:
  • max. 2 µl
  • max. 2 µl
  • max. 2 µl
  • max. 2 µl
  • max. 2 µl
Frequently Bought Together