Orthophosphoric acid 0.1 mol/l (0.3 N)
Catalog # PRLS88168.9010
Fournisseur: PROLABO CMP
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Plastic container
- Pk:10 L
- Seq:5214
Spécifications
À propos de cet article
:
:98 g/mol
Température de stockage:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
Numéro CAS:7664-38-2
Formule:H₃PO₄
Numéro MDL:MFCD00011340