ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Showa 8005PF
Nitrile gloves, Showa 8005PF
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Showa 8005PF
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-2870
  • 112-2867
  • 112-2868
  • 112-2869
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cuff style:
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • Rolled
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +