Freezer thermometer
Calibrated thermometer with holder, −35...+25 °C, 265 mm
HECH43599010
This freezer thermometer made of plastic is supplied with holder and factory certificate. Officially verified.
- Description:Calibrated thermometer with holder
- Length:265 mm
- Range:−35...+25 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



