2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
N° de catalogue MAYBCD09480.0005
Fournisseur: Thermo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:251.54 g/mol
UN:3265
ADR:8,II
Numéro CAS:56946-83-9
Formule:C₄HCl₃O₂S₂
Numéro MDL:MFCD00051665