Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray bottles
Spray bottles
Supplier:   VITLAB
Spray bottles
Supplier:  VITLAB
Certificats
Spray bottles
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
White or translucent made from PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Sprayer insert with stable, smoothly operated pump trigger and adjustable spray nozzle, which can be regulated from the finest mist (nebulising) to a precise liquid jet. Range: approx. 3 to 4 metres. Ideal for spraying detergents or disinfectants, especially into difficultly accessible areas, as well as applications in thin layer chromatography.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacity
    Colour
    Availability
    Price
  • VITL53510
    Spray bottle
    Spray bottle
    400 ml
    White
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 66,20 €
    66,20 €
    1 * 5 ST
       66,20 €
  • VITL53610
    Spray bottle
    Spray bottle
    850 ml
    White
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 14,40 €
    14,40 €
    1 * 1 ST
       14,40 €
  • VITL95286
    Spray bottle
    Spray bottle
    1000 ml
    Transparent
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,70 €
    16,70 €
    1 * 1 ST
       16,70 €
  • VITL952861
    Spray bottle with imprint 'Ethanol'
    Spray bottle with imprint 'Ethanol'
    1000 ml
    Transparent
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 96,70 €
    96,70 €
    1 * 5 ST
       96,70 €