ContactUsLinkComponent
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® RP
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA719454
  • MANA719459
  • MANA719456
  • MANA719520
  • MANA719542
  • MANA719460
  • MANA719455
  • Max. pressure:
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • 180 bar
  • pH range:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • USP code:
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21