PolyGard-2-Controller Gehäuse C 130*130*75mm IP65, Versorgungsspannung 100-240 V~, 5VA - 24 V- Ua, 3 Alarmrelais +2 x OC für LED und Buzzer, ohne Signalgeber, Analogausgang 4-20 mA + RS485/DGC06 Protokoll, 2 digitale Eingänge, 3 analoge Eingänge (4 1 * 1 ST
SNSTMSC2C530323200