ContactUsLinkComponent
mit integrierter Peltier-Temperierung Messbereiche: nD 1,3000-1,5800 0-95 %Brix Genauigkeit: nD +/-0,0001 +/-0,1 %Brix Auflösung: nD 0,0001 0,1 %Brix Temperierung: 10-60 °C Maße (BxHxT): 230 x 170 x 360 mm Gewicht: 5 kg Ph.Eur.-, USP-, ICUMSA, 21 1 * 1 ST
Catalog # KRUEDR7200-P
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
New Product
mit integrierter Peltier-Temperierung Messbereiche: nD 1,3000-1,5800 0-95 %Brix Genauigkeit: nD +/-0,0001 +/-0,1 %Brix Auflösung: nD 0,0001 0,1 %Brix Temperierung: 10-60 °C Maße (BxHxT): 230 x 170 x 360 mm Gewicht: 5 kg Ph.Eur.-, USP-, ICUMSA, 21 1 * 1 ST
Catalog # KRUEDR7200-P
Supplier:  A.KRÜSS Optronic