ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Werkbänke in ultrareiner Atmosphäre Captair Flow 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralar m: CP Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Vers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAF606F08011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Werkbänke in ultrareiner Atmosphäre Captair Flow 321 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralar m: CP Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Stromversorgung: EU Vers 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAF606F08011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE