ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666I03024B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666I03024B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE