ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666I02026D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666I02026D21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE