ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666I02026B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666I02026B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE