ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666G01012B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 714 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA666G01012B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE