ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I01014B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656I01014B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE