ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA656F03026A21
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
  ERLAAA656F03026A21