ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656F03016C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656F03016C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE