Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Filtrationsfehleralarm: A Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromv 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656F02022C21
Supplier: ERLAB CAPTAIRE