ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA656F00014A21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1C1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwänd e: Reverso + standard Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA656F00014A21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE