ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656E00014C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 633 Smart Konfiguration der filter: 1P Rückseite: Standard Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + standard Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA656E00014C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE