ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636G03025C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa® TopLab® PLUS Stromversorgung: EU 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA636G03025C21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE