ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stro 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626J03022B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2P1C Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stro 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626J03022B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE