ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Str 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626G01023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Transparen t Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Str 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626G01023B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE