ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626G01012A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626G01012A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE