ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: E 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626G01011B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 481 Smart Konfiguration der filter: 2C1P Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas Stromversorgung: E 1 * 1 ST
Catalog # ERLAAA626G01011B21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE