ContactUsLinkComponent
mit Regler Pilot ONE Umwälzkühler Temperaturbereich: -10 ... 40 °C Kälteleistung bei 15°C: 2,2 kW Kälteleistung bei 0°C: 1,6 kW Druckpumpe max.: 29 l/min / 1 bar Pumpenanschluss: G3/4 AG Netzanschluss: 220-240V 1~/2~ 50Hz - mit natürlichem Kältemit 1 * 1 items
Catalog # HUBEEVA13653
Supplier:  HUBER
New Product
mit Regler Pilot ONE Umwälzkühler Temperaturbereich: -10 ... 40 °C Kälteleistung bei 15°C: 2,2 kW Kälteleistung bei 0°C: 1,6 kW Druckpumpe max.: 29 l/min / 1 bar Pumpenanschluss: G3/4 AG Netzanschluss: 220-240V 1~/2~ 50Hz - mit natürlichem Kältemit 1 * 1 items
Catalog # HUBEEVA13653
Supplier:  HUBER