ContactUsLinkComponent
mit Pt1000 Eingang & Alarm (früher G 1501) Set-Option: Gerät im Karton, Prüfprotokoll, Batterien, Anleitung, pH Elektrode GE 135 1m (PT1000) Messbereich pH: 0,00 ... 14,00 pH Messbereich Redox: -1500 ... +1500 mV Messbereich Temperatur: -5,0 ... +105 1 * 1 items
Catalog # GRSG486764
Supplier:  Greisinger
New Product
mit Pt1000 Eingang & Alarm (früher G 1501) Set-Option: Gerät im Karton, Prüfprotokoll, Batterien, Anleitung, pH Elektrode GE 135 1m (PT1000) Messbereich pH: 0,00 ... 14,00 pH Messbereich Redox: -1500 ... +1500 mV Messbereich Temperatur: -5,0 ... +105 1 * 1 items
Catalog # GRSG486764
Supplier:  Greisinger