[EN]PHOSPHATE ICP STANDARD 1 - 14 ELEMEN 1 * 1 L
CMPLRM1128991L
New Product
[EN]PHOSPHATE ICP STANDARD 1 - 14 ELEMEN 1 * 1 L
CMPLRM1128991L
New Product
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
n-Hexan ≥99,0%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
: VWR Chemicals
Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Tetrachlorethylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Isoamylalkohol, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Methanol getrocknet (max. 0,005% Wasser) , ACS, ISO 1 * 1 L
: PanReac AppliChem
n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid ≥99,9% für die HPLC
: Thermo Fisher Scientific
Toluol 99.5% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
: Thermo Fisher Scientific
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), extra trocken 99.5%, AcroSeal®
: Thermo Fisher Scientific