ContactUsLinkComponent
DOPPELTE ABLUFTFILTRATION UND KONDENSATINAKTIVIERUNG MIT ZWEI STERILFITERN IN REIHE, PORENGRÖßE 0.2 µM INKLUSIVE IN-LINE STERILISATI ON, EMPERATURÜBERWACHUNG UND KONDENSAT- INAKTIVIERUNG. FÜR SYSTEC DX-/VX-/HX-65 BIS SYSTEC DX-/VX-/HX-150, DX-/HX-200 1 * 1 ST
Catalog # SYST013-2-7
Supplier:  Systec GmbH
DOPPELTE ABLUFTFILTRATION UND KONDENSATINAKTIVIERUNG MIT ZWEI STERILFITERN IN REIHE, PORENGRÖßE 0.2 µM INKLUSIVE IN-LINE STERILISATI ON, EMPERATURÜBERWACHUNG UND KONDENSAT- INAKTIVIERUNG. FÜR SYSTEC DX-/VX-/HX-65 BIS SYSTEC DX-/VX-/HX-150, DX-/HX-200 1 * 1 ST
Catalog # SYST013-2-7
Supplier:  Systec GmbH
Frequently Bought Together