ContactUsLinkComponent
CourierCase für 3,5 Paar TempShell-Elemente und/oder –Rahmen Aussenmaße: 415x 245x 320 mm (ohne Handgriff) Innenmaße: 348x 160x 215 mm Robuster Kunststoffkoffer mit Vakuumisolation Verriegelung durch Butterfly -Verschlüsse, Schultergurt, Trage 1 * 1 items
Catalog # DLTTB100119
Supplier:  DELTA T
CourierCase für 3,5 Paar TempShell-Elemente und/oder –Rahmen Aussenmaße: 415x 245x 320 mm (ohne Handgriff) Innenmaße: 348x 160x 215 mm Robuster Kunststoffkoffer mit Vakuumisolation Verriegelung durch Butterfly -Verschlüsse, Schultergurt, Trage 1 * 1 items
Catalog # DLTTB100119
Supplier:  DELTA T
Frequently Bought Together