ContactUsLinkComponent
TH12-Teflon Heizplatte, thermostatisch geregelt 50…260°C, Heizfläche aus Aluminium eloxiert, 440x290 mm, 2400 Watt, 230 Volt, bei einer Teflon Beschichtung wird die Temperatur auf 260°C begrenzt 1 * 1 items
Catalog # GESTTH12-T
Supplier:  GESTIGKEIT HARRY
TH12-Teflon Heizplatte, thermostatisch geregelt 50…260°C, Heizfläche aus Aluminium eloxiert, 440x290 mm, 2400 Watt, 230 Volt, bei einer Teflon Beschichtung wird die Temperatur auf 260°C begrenzt 1 * 1 items
Catalog # GESTTH12-T
Supplier:  GESTIGKEIT HARRY
Frequently Bought Together