Induktiver Näherungsschalter IGEEX20Pa Art.Nr.S31032 Werkstoff: PTFE Schutzart: IP 68 10 mm Schaltabstand, Kabellänge: 20 m, FEP Kabel, 3- Draht Gewinde: M30 x 1,5 mm Ex II 1G Ex ma IIC T6...T3 Ga 1 * 1 ST
Catalog # EGEES31032
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together