farblos 4mm stark in gebogener Ausfürung Maße:255x162x35mm (LxBxH) mit 96 Bohrungen in 8 Reihen Ø 11mm Bodenplatte gebohrt, Ø 6mm Kanten poliert und gebrochen Stellkanten: Schnittkanten gebrochen Bearbeitungstoleranz nach ISO 2768 c Materialstärketol 1 * 1 items
Catalog # SCAE739702
Supplier: SCHAEFER GUENTHER KUNSTSTOF
Frequently Bought Together