ContactUsLinkComponent
GPC-Säule PSS SUPREMA linear XL in Wasser 1,000 St. 1.540,00 1.540,00 Abmessung: 300 x 8 mm Partikelgröße: 10 µm Trennbereich 100 - 3 000 000 Da 1 * 1 ST
Catalog # POSSSUA083010LXL
GPC-Säule PSS SUPREMA linear XL in Wasser 1,000 St. 1.540,00 1.540,00 Abmessung: 300 x 8 mm Partikelgröße: 10 µm Trennbereich 100 - 3 000 000 Da 1 * 1 ST
Catalog # POSSSUA083010LXL
Frequently Bought Together