ContactUsLinkComponent
216/B Model D Loop, Typ IIR (Blau) Medizinische gesichtsmaske mit Ohrschlaufen und Nasenbügel, EN14683:2019, Typ IIR, in Spenderbox VE= 1.100 Stück 1 * 1.100 ST
Catalog # DACH216/B
216/B Model D Loop, Typ IIR (Blau) Medizinische gesichtsmaske mit Ohrschlaufen und Nasenbügel, EN14683:2019, Typ IIR, in Spenderbox VE= 1.100 Stück 1 * 1.100 ST
Catalog # DACH216/B
Frequently Bought Together